Documenti fondamentali
15063
Sigma-Aldrich
Boc-Arg-OH hydrochloride
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Nα-Boc-L-arginine hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H22N4O4 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
310.78
Beilstein:
3658939
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (TLC)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl.CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C11H22N4O4.ClH/c1-11(2,3)19-10(18)15-7(8(16)17)5-4-6-14-9(12)13;/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)(H4,12,13,14);1H/t7-;/m0./s1
HDELGKMVZYHPPB-FJXQXJEOSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)