Documenti
150428
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-methylpropionitrile
95%
About This Item
Formula condensata:
ClCH2CH(CH3)CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
103.55
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
95%
Forma fisica
granular
Indice di rifrazione
n20/D 1.434 (lit.)
P. eboll.
60 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(CCl)C#N
InChI
1S/C4H6ClN/c1-4(2-5)3-6/h4H,2H2,1H3
XXZVBSPSFVERCB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
141.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
61 °C - closed cup