Documenti
15041
Sigma-Aldrich
Boc-D-Phe(3,4-Cl2)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Boc-3,4-dichloro-D-phenylalanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H17Cl2NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
334.20
Beilstein:
8428163
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (TLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccc(Cl)c(Cl)c1)C(O)=O
InChI
1S/C14H17Cl2NO4/c1-14(2,3)21-13(20)17-11(12(18)19)7-8-4-5-9(15)10(16)6-8/h4-6,11H,7H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t11-/m1/s1
UGZIQCCPEDCGGN-LLVKDONJSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3