Documenti fondamentali
14986
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(3-CN)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Boc-3-cyano-L-phenylalanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H18N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (TLC)
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cccc(c1)C#N)C(O)=O
InChI
1S/C15H18N2O4/c1-15(2,3)21-14(20)17-12(13(18)19)8-10-5-4-6-11(7-10)9-16/h4-7,12H,8H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t12-/m0/s1
FDQDHMZKOPOWFE-LBPRGKRZSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sandra Ortega Ugalde et al.
Biochemical pharmacology, 177, 113938-113938 (2020-04-01)
Tuberculosis (TB) is a globally significant infective disease that is caused by a single infectious agent, Mycobacterium tuberculosis (Mtb). Because of the rise in the number of multidrug-resistant (MDR) TB strains, identification of alternative drug targets for the development of