Documenti
149853
Sigma-Aldrich
1-(α,α,α-Trifluoro-m-tolyl)piperazine
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H13F3N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
96%
Controllo stupefacenti
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Indice di rifrazione
n20/D 1.521 (lit.)
Densità
1.226 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cccc(c1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H13F3N2/c12-11(13,14)9-2-1-3-10(8-9)16-6-4-15-5-7-16/h1-3,8,15H,4-7H2
KKIMDKMETPPURN-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Serotonin receptor agonist with preference for 5-HT1B serotonin receptors
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Anne Zwartsen et al.
Toxicology and applied pharmacology, 397, 115015-115015 (2020-04-23)
Hyperthermia is a well-known, potentially life-threatening, side effect of stimulant psychoactive substances that worsens the neurological outcome of hospitalized patients. However, current in vitro methods to assess the hazard of psychoactive substances do not account for hyperthermia. Therefore, this study