Documenti fondamentali
14974
Sigma-Aldrich
Boc-β-Homoala-OH
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
(S)-3-(Boc-amino)butyric acid, Boc-L-β-homoalanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H17NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.24
Beilstein:
6800577
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (TLC)
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
C[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO4/c1-6(5-7(11)12)10-8(13)14-9(2,3)4/h6H,5H2,1-4H3,(H,10,13)(H,11,12)/t6-/m0/s1
PYNDHEONPQYIAN-LURJTMIESA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)