Documenti
149241
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyloxy)phthalimide
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H13NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.25
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
118 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)ON1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C13H13NO5/c1-13(2,3)18-12(17)19-14-10(15)8-6-4-5-7-9(8)11(14)16/h4-7H,1-3H3
MCWXBNWFVFOQAS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
t-Boc reagent.
Applicazioni
N-(tert-Butoxycarbonyloxy)phthalimide may be used in chemical synthesis studies.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3