Key Documents
148474
Sigma-Aldrich
1,2,3-Tribromopropane
97%
About This Item
Formula condensata:
BrCH2CH(Br)CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.78
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.584 (lit.)
P. eboll.
220 °C (lit.)
Punto di fusione
16-17 °C (lit.)
Solubilità
H2O: insoluble
alcohol: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
Densità
2.398 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
BrCC(Br)CBr
InChI
1S/C3H5Br3/c4-1-3(6)2-5/h3H,1-2H2
FHCLGDLYRUPKAM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1,2,3-Tribromopropane was mutagenic in strains TA1535 and TA100 of Salmonella typhimurium.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>248.0 °F - closed cup - does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
> 120 °C - closed cup - does not flash
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
F Ratpan et al.
Environmental and molecular mutagenesis, 12(2), 253-259 (1988-01-01)
1,2,3-Tribromopropane, 1,2,3-trichloropropane, and 1,2-dibromo-3-chloropropane are mutagenic in strains TA1535 and TA100 of Salmonella typhimurium, but only in the presence of rat liver S9 mix. This requirement for metabolic activation was unexpected for an alkyl halide and thus suggested the metabolic