Key Documents
14826
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-N,N-Bis(2-diphenylphosphinoethyl)-1-phenylethylamine
≥98.0% (CHN)
Sinonimo/i:
(R)-(+)-N,N-Bis(2-diphenylphosphinoethyl)-α-methylbenzylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H37NP2
Numero CAS:
Peso molecolare:
545.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (CHN)
Attività ottica
[α]20/D +4.5±0.7°, c = 1% in acetone
Stringa SMILE
C[C@@H](N(CCP(c1ccccc1)c2ccccc2)CCP(c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C36H37NP2/c1-31(32-17-7-2-8-18-32)37(27-29-38(33-19-9-3-10-20-33)34-21-11-4-12-22-34)28-30-39(35-23-13-5-14-24-35)36-25-15-6-16-26-36/h2-26,31H,27-30H2,1H3/t31-/m1/s1
ZVNAHLJBPYKGBV-WJOKGBTCSA-N
Altre note
Diphosphine ligand for iridium-cat. reduction of unsaturated ketones to allylalcohols
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
C. Bianchini et al.
Organometallics, 14, 1489-1489 (1995)