Merck
14799
N,N′-Bis(2,6-dimethylphenyl)perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic diimide
≥90%
Sinonimo/i:
DXP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C40H26N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
598.65
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4626671
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥90%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(C)c1N2C(=O)c3ccc4c5ccc6C(=O)N(C(=O)c7ccc(c8ccc(C2=O)c3c48)c5c67)c9c(C)cccc9C
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Soluble fluorescent perylene dye having extremely high light fastness and high quantum yield
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)