147494
2-Ethoxybenzoic acid
98%
Sinonimo/i:
O-Ethylsalicylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.54 (lit.)
P. eboll.
174-176 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
19.3-19.5 °C (lit.)
Solubilità
95% ethanol: soluble 5%, clear, colorless to yellow
Densità
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-8-6-4-3-5-7(8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11)
XDZMPRGFOOFSBL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
209.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98.6 °C - closed cup