Documenti fondamentali
146668
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorobenzyl alcohol
99%
Sinonimo/i:
(2,4-Dichlorophenyl)methanol, 2,4-Dichlorobenzenemethanol
Scegli un formato
50 G
CHF 134.00
CHF 134.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
CHF 134.00
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H3CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.03
Beilstein:
1448652
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 134.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
powder
Punto di fusione
55-58 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
hydroxyl
Stringa SMILE
OCc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3,10H,4H2
DBHODFSFBXJZNY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
2,4-Dichlorobenzyl alcohol is a constituent of commercially available lozenges for acute sore throat caused by upper respiratory tract infections[1].
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Alex Thompson et al.
Drugs in R&D, 13(2), 101-107 (2013-04-17)
Acute sore throat (pharyngitis) is one of the most common illnesses for which children are seen by primary care physicians. Most cases are caused by viruses and are benign and self-limiting. Clinically proven, over-the-counter throat lozenges provide rapid and effective
Articoli
This application note describes the LC-MS-based quantitative analysis of known nitrosamine impurities following procedures 1 and 3 as given in USP general chapter <1469>.