146110
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonyl chloride
99%
Sinonimo/i:
2,4-Dichlorophenol-6-sulfonyl chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Punto di fusione
80-83 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3Cl3O3S/c7-3-1-4(8)6(10)5(2-3)13(9,11)12/h1-2,10H
KXFQRJNVGBIDHA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?