Documenti fondamentali
145831
Sigma-Aldrich
Allylamine
98%
Sinonimo/i:
2-Propen-1-ylamine, 3-Amino-1-propene
About This Item
Formula condensata:
CH2=CHCH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
57.09
Beilstein:
635703
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
liquid
Saggio:
98%
Densità del vapore
2 (vs air)
Tensione di vapore
4.09 psi ( 20 °C)
Saggio
98%
Stato
liquid
Limite di esplosione
22 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.420 (lit.)
P. ebollizione
53 °C (lit.)
Punto di fusione
−88 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
water: miscible
Densità
0.761 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
NCC=C
InChI
1S/C3H7N/c1-2-3-4/h2H,1,3-4H2
VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Allylamine can be used:
  • To prepare a chemical gradient through plasma co-polymerization of octadiene and allylamine polymer on nanoporous alumina.
  • As a monomer to prepare plasma polymerized allylamine films in the study of their reactivity on Au and Si.
  • In a direct monocarboxymethylation reaction to yield N-formyl glycine derivatives.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Chemical reactivity of plasma polymerized allylamine (PPAA) thin films on Au and Si: Study of the thickness influence and aging of the films.
Moreau N, et al.
Surface and Coatings Technology, 205, S462-S465 (2011)
Versatile gradients of chemistry, bound ligands and nanoparticles on alumina nanopore arrays
Michelmore A, et al.
Nanotechnology, 22(41), 415601-415601 (2011)
Synlett, 1573-1573 (2007)
Chemical reactivity of plasma polymerized allylamine (PPAA) thin films on Au and Si: Study of the thickness influence and aging of the films
Moreau N, et al.
Surface and Coatings Technology, 205(41), S462-S465 (2011)
A mild and efficient method for the one-pot monocarboxymethylation of primary amines
Gibbs Timothy JK, et al.
Synlett, 2007(10), 1573-1576 (2007)