Documenti fondamentali
145718
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichloroaniline
97%
About This Item
Formula condensata:
Cl3C6H2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.46
Beilstein:
879568
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
97%
P. eboll.
262 °C (lit.)
Punto di fusione
73-75 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl3N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2
NATVSFWWYVJTAZ-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)