Documenti fondamentali
14565
Sigma-Aldrich
α,ω-Bis{2-[(3-carboxy-1-oxopropyl)amino]ethyl}polyethylene glycol
Mr 2000
Sinonimo/i:
O,O′-Bis[2-(succinylamino)ethyl]polyethylene glycol
Scegli un formato
1 G
CHF 320.00
CHF 320.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 320.00
About This Item
Formula condensata:
HOOCCH2CH2CONH(CH2CH2O)nCH2CH2NHCOCH2CH2COOH
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.22
CHF 320.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
PM
Mr 2000
Stringa SMILE
O(COCCOCCC(=O)O)CCOCCC(=O)O
InChI
1S/C11H20O8/c12-10(13)1-3-16-5-7-18-9-19-8-6-17-4-2-11(14)15/h1-9H2,(H,12,13)(H,14,15)
LQRCZNATFRANRS-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)