Documenti fondamentali
144622
Sigma-Aldrich
trans-2,4-Dichlorocinnamic acid
98%
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H3CH=CHCO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
233-235 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]\C(=C(\[H])c1ccc(Cl)cc1Cl)C(O)=O
InChI
1S/C9H6Cl2O2/c10-7-3-1-6(8(11)5-7)2-4-9(12)13/h1-5H,(H,12,13)/b4-2+
MEBWABJHRAYGFW-DUXPYHPUSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)