Documenti fondamentali
14451
Sigma-Aldrich
2-(4-Biphenylyl)-2-propanol
≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-2-(4-biphenylyl)propane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H16O
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.29
Beilstein:
1947575
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
powder
Punto di fusione
88-92 °C
Solubilità
chloroform: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
Stringa SMILE
CC(C)(O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C15H16O/c1-15(2,16)14-10-8-13(9-11-14)12-6-4-3-5-7-12/h3-11,16H,1-2H3
GOKGIYHIVSGXDM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-(4-Biphenylyl)-2-propanol on oxidation by graphite oxide (effcient oxidizing agent) yields 4-(prop-1-en-2-yl)-1,1′-biphenyl. It is converted into corresponding alkyl thiocyanate by using 2-chloro-1-methylpyridinium iodide (Mukaiyama reagent) in acetonitrile.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
2-Chloro-1-methylpyridinium iodide, an efficient reagent for the conversion of alcohols into alkyl thiocyanates both under solvent and solvent-free conditions.
Mokhtari B, et al
Tetrahedron Letters, 53(5), 491-493 (2012)
Graphite oxide: an efficient reagent for oxidation of alcohols under sonication.
Mirza-Aghayan M, et al.
Tetrahedron Letters, 53(37), 4962-4965 (2012)