Documenti
142255
Sigma-Aldrich
6-Chloro-2-nitrobenzonitrile
98%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(NO2)CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.56
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
116-118 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cccc(Cl)c1C#N
InChI
1S/C7H3ClN2O2/c8-6-2-1-3-7(10(11)12)5(6)4-9/h1-3H
ZHLCARBDIRRRHD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
6-Chloro-2-nitrobenzonitrile was used as reagent during the synthesis of benzo[b]thiophene-2-carboxylate esters.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Direct synthesis of benzo [b] thiophene-2-carboxylate esters involving nitro displacement.
Beck JR.
The Journal of Organic Chemistry, 37(21), 3224-3226 (1972)