Documenti
141593
Sigma-Aldrich
3,4′-Dichloropropiophenone
95%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4COCH2CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.07
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
95%
P. eboll.
135-137 °C/0.6 mmHg (lit.)
Punto di fusione
48-51 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCCC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H8Cl2O/c10-6-5-9(12)7-1-3-8(11)4-2-7/h1-4H,5-6H2
AYFJBHFMQODYBC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visita l’Archivio dei documenti
Jose Luis Gama Flores et al.
Journal of environmental science and health. Part A, Toxic/hazardous substances & environmental engineering, 54(13), 1311-1317 (2019-08-09)
Cladocerans are constantly exposed to humic substances in nature, yet the effects of these substances on their survival and reproduction are not well known. Here, the effects of humic substances (20 and 40 mg L-1) (HS) on the life history variables