Documenti fondamentali
139076
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloroindoxyl 1,3-diacetate
98%
Sinonimo/i:
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl 1,3-diacetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H9BrClNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
330.56
Beilstein:
270885
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
165-168 °C (lit.)
Solubilità
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, pale yellow to yellow
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)Oc1cn(C(C)=O)c2ccc(Br)c(Cl)c12
InChI
1S/C12H9BrClNO3/c1-6(16)15-5-10(18-7(2)17)11-9(15)4-3-8(13)12(11)14/h3-5H,1-2H3
DSHQTSIXXYZXGR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
5-Bromo-4-chloroindoxyl 1,3-diacetate was used as starting reagent in the synthesis of 5,5′-dibromo-4,4′-dichloroindigo[1].
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Faten Arab-Jaziri et al.
New biotechnology, 30(5), 536-544 (2013-05-01)
Directed evolution was applied to the α-l-arabinofuranosidase from Thermobacillus xylanilyticus to confer better transglycosylation ability, particularly for the synthesis of benzyl α-l-arabinofuranosyl-(1,2)-α-d-xylopyranoside, starting from p-nitrophenyl α-l-arabinofuranoside (donor) and benzyl α-d-xylopyranoside (acceptor). The aim was to obtain mutants displaying both lower