Documenti fondamentali
137537
Sigma-Aldrich
Diethyl dodecanedioate
98%
About This Item
Formula condensata:
C2H5O2C(CH2)10CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.41
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.44 (lit.)
P. ebollizione
192-193 °C/14 mmHg (lit.)
Punto di fusione
15 °C (lit.)
Densità
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)CCCCCCCCCCC(=O)OCC
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)