137111
Ethoxyacetic acid
98%
Sinonimo/i:
O-Ethylglycolic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.419 (lit.)
P. eboll.
97-100 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
1.102 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOCC(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-2-7-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
YZGQDNOIGFBYKF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
206.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
97 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter