136921
N,N-Dimethylbenzylamine
98%
Sinonimo/i:
N-Benzyldimethylamine, BDMA, DMBA
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.501 (lit.)
P. eboll.
183-184 °C/765 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−75 °C (lit.)
Densità
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-10(2)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3
XXBDWLFCJWSEKW-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?