Documenti fondamentali
136697
Sigma-Aldrich
Hexamethyldewarbenzene
97%
Sinonimo/i:
1,2,3,4,5,6-Hexamethylbicyclo[2.2.0]hexa-2,5-diene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H18
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.27
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.448 (lit.)
P. ebollizione
60 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
7 °C (lit.)
Densità
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=C(C)C2(C)C(C)=C(C)C12C
InChI
1S/C12H18/c1-7-8(2)12(6)10(4)9(3)11(7,12)5/h1-6H3
RVNQQZMIWZPGNA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Hexamethyl dewar benzene on 1,2-addition with transient W(CO)5-complexed phosphinidenes affords the novel 3-phosphatricyclo[3.2.0.0(2,4)]hept-6-ene complexes. It undergoes partial rearrangement to give hexamethylbenzene during its epoxidation using (tetraphenylporphyrinato)iron(III)chloride and m-chloroperbenzoic acid.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Isomerization of hexamethyl (Dewar benzene) to hexamethylbenzene catalyzed by electron acceptors. Thermal generation of an exciplex.
Peacock NJ and Schuster GB.
Journal of the American Chemical Society, 105(11), 3632-3638 (1983)
Erik P A Couzijn et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 14(5), 1499-1507 (2007-11-23)
1,2-Addition of transient W(CO)(5)-complexed phosphinidenes exo to hexamethyl Dewar benzene affords the novel 3-phosphatricyclo[3.2.0.0(2,4)]hept-6-ene complexes. The fused tricyclic phosphiranes are obtained as both the Z and the thermally less stable E isomers, the (31)P NMR chemical shifts of which differ
Mechanisms of hemin-catalyzed epoxidations: electron transfer from alkenes.
Traylor TG and Miksztal AR.
Journal of the American Chemical Society, 109(9), 2770-2774 (1987)