Documenti
13622
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxy-2-butanone
≥97.0%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2OCH2CH2COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.23
Beilstein:
779045
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.0%
Indice di rifrazione
n20/D 1.505
P. eboll.
90-92 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
1.027 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)CCOCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-10(12)7-8-13-9-11-5-3-2-4-6-11/h2-6H,7-9H2,1H3
BTOZGSIVAZGXCH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Benzyloxy-2-butanone on aminophosphonylation followed by cyclization yields 3-amino-2-oxo-1,2-oxaphospholane.
Applicazioni
4-Benzyloxy-2-butanone was used in the synthesis of 4-benzyloxy-2-butanol.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of 3-amino-2-oxo-1, 2-oxaphospholanes and 3-amino-2-oxo-1, 2-oxaphosphorinanes.
Finet J, et al.
Phosph. Sulfur Relat. Elem., 81(1-4), 17-25 (1993)
Reductive cleavage of acetals and ketals by Borane.
Fleming B and Bolker HI.
Canadian Journal of Chemistry, 52(6), 888-893 (1974)