131970
1,4-Thioxane
98%
Sinonimo/i:
1,4-Oxathiane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5095 (lit.)
P. eboll.
147 °C/755 mmHg (lit.)
Densità
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CSCCO1
InChI
1S/C4H8OS/c1-3-6-4-2-5-1/h1-4H2
JBYHSSAVUBIJMK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
42 °C - closed cup