Key Documents
131911
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofurfurylamine
97%
Sinonimo/i:
2-(Aminomethyl)tetrahydrofuran
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H11NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.15
Beilstein:
102729
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.454 (lit.)
P. eboll.
153-154 °C/744 mmHg (lit.)
Densità
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCC1CCCO1
InChI
1S/C5H11NO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5H,1-4,6H2
YNOGYQAEJGADFJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Tetrahydrofurfurylamine was used to study specific interactions between unlike molecules by calculating the molar excess enthalpies.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
43 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
1-Naphthylamine 97%
Sigma-Aldrich
N9005
1-Naphthylamine
Bolinaga R, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 10(7), 667-673 (1978)
Steffen Tröger-Müller et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(49), 11810-11817 (2017-05-05)
We report the synthesis of task-specific imidazolium ionic compounds and ionic liquids with key functionalities of organic molecules from electro-, polymer-, and coordination chemistry. Such products are highly functional and potentially suitable for technology applications even though they are formed