Documenti fondamentali
13032
Sigma-Aldrich
2-(Benzoyloxymethyl)benzoyl chloride
≥97.0% (AT)
Sinonimo/i:
2-(Hydroxymethyl)benzoyl chloride benzoate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H11ClO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.70
Beilstein:
2131346
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥97.0% (AT)
Stato
solid
contiene
~1% CaCO3 as stabilizer
Punto di fusione
59-61 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC(=O)c1ccccc1COC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H11ClO3/c16-14(17)13-9-5-4-8-12(13)10-19-15(18)11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2
UDEQFYWNFHWPRH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-(Benzoyloxymethyl)benzoyl chloride may be used in chemical synthesis studies.
Altre note
Reagent for a novel amine protection which gives amides the lability of esters
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
B.F. Cain
The Journal of Organic Chemistry, 41, 2029-2029 (1976)