Documenti fondamentali
129720
Sigma-Aldrich
4-(Methylamino)phenol hemisulfate salt
98%
Sinonimo/i:
Metol
About This Item
Formula condensata:
C7H9NO · 1/2H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.19
Beilstein:
3919382
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
98%
Temp. autoaccensione
989 °F
Punto di fusione
260 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.CNc1ccc(O)cc1.CNc2ccc(O)cc2
InChI
1S/2C7H9NO.H2O4S/c2*1-8-6-2-4-7(9)5-3-6;1-5(2,3)4/h2*2-5,8-9H,1H3;(H2,1,2,3,4)
ZVNPWFOVUDMGRP-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)