Documenti fondamentali
126926
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,3-propanediamine
98%
Sinonimo/i:
1,3-Bis(dimethylamino)propane, TMPDA
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2N(CH2)3N(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Tensione di vapore
760 mmHg ( 145 °C)
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4234 (lit.)
P. ebollizione
145-146 °C (lit.)
Densità
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)CCCN(C)C
InChI
1S/C7H18N2/c1-8(2)6-5-7-9(3)4/h5-7H2,1-4H3
DMQSHEKGGUOYJS-UHFFFAOYSA-N
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)