126004
2,4-Dichloro-6-nitroaniline
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
101-103 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1c(Cl)cc(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4Cl2N2O2/c7-3-1-4(8)6(9)5(2-3)10(11)12/h1-2H,9H2
IZEZAMILKKYOPW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3