Documenti fondamentali
125547
Sigma-Aldrich
2-Methyleneglutaronitrile
99%
About This Item
Formula condensata:
NCCH2CH2C(=CH2)CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.456 (lit.)
P. ebollizione
254 °C (lit.)
Punto di fusione
−9.6 °C (lit.)
Densità
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C=C(CCC#N)C#N
InChI
1S/C6H6N2/c1-6(5-8)3-2-4-7/h1-3H2
NGCJVMZXRCLPRQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)