125245
5-Chlorovaleroyl chloride
96%
Sinonimo/i:
5-Chloropentanoyl chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.464 (lit.)
P. ebollizione
38-39 °C/0.15 mmHg (lit.)
Densità
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
chloro
Stringa SMILE
ClCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C5H8Cl2O/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2
SVNNWKWHLOJLOK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?