Documenti fondamentali
125016
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2′-butyrothienone
97%
Sinonimo/i:
4-Chloro-1-(2-thienyl)-1-butanone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9ClOS
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.67
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.565 (lit.)
Densità
1.663 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCCCC(=O)c1cccs1
InChI
1S/C8H9ClOS/c9-5-1-3-7(10)8-4-2-6-11-8/h2,4,6H,1,3,5H2
NPFQPHILVMHTKP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)