Documenti
124516
Sigma-Aldrich
Girard′s Reagent P
98%
Sinonimo/i:
1-(Carboxymethyl)pyridinium chloride hydrazide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10ClN3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.63
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
98%
Punto di fusione
201-203 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Cl-].NNC(=O)C[n+]1ccccc1
Descrizione generale
Gives water-soluble derivatives of ketones and ketosteroids.