Documenti fondamentali
121061
Sigma-Aldrich
2,2-Diphenylpropionitrile
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3C(C6H5)2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.27
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.572 (lit.)
P. ebollizione
145 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C#N)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H13N/c1-15(12-16,13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,1H3
DPVHBXFSKLKYIQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,2-Diphenylpropionitrile undergoes reductive decyanation reaction with LiAlH4 in presence of solvent THF.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The reductive decyanation reaction: chemical methods and synthetic applications.
Mattalia JM, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 4, 90-118 (2006)