Documenti fondamentali
119903
Sigma-Aldrich
6,7-Dihydroxy-4-methylcoumarin
98%
Sinonimo/i:
4-Methylesculetin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.17
Beilstein:
162550
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
274-276 °C (lit.)
λmax
348 nm
Stringa SMILE
CC1=CC(=O)Oc2cc(O)c(O)cc12
Applicazioni
Can be used as a fluorescent sensor to monitor the consumption of a boronic acid in a Suzuki cross-coupling reaction. Fluorescence is easily detectable to the naked eye using a standard hand-held long-wave UV lamp (365 nm).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Timothy E Barder et al.
Organic letters, 9(1), 137-139 (2006-12-29)
[reaction: see text] Although boronic acids are widely used in metal-catalyzed reactions, it is difficult to assay their consumption. As such, we developed a reversible fluorescent sensor that is activated upon binding a boronic acid. The sensor can be used