Documenti fondamentali
116033
Sigma-Aldrich
Hemicholinium-15
99%
Sinonimo/i:
4,4-Dimethyl-2-hydroxy-2-phenylmorpholinium bromide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H18BrNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
99%
Punto di fusione
186-188 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Br-].C[N+]1(C)CCOC(O)(C1)c2ccccc2
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)