Documenti fondamentali
11558
Sigma-Aldrich
Lithium L-aziridine-2-carboxylate
≥97.0% (dried material, NT)
Sinonimo/i:
L-Aziridine-2-carboxylic acid lithium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H4LiNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
93.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
≥97.0% (dried material, NT)
Attività ottica
[α]20/D −42±2°, c = 1% in H2O
Impurezze
~3% water
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
[Li+].[O-]C(=O)[C@@H]1CN1
InChI
1S/C3H5NO2.Li/c5-3(6)2-1-4-2;/h2,4H,1H2,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
ZGQWDLXRNCMIHH-DKWTVANSSA-M
Applicazioni
Lithium L-aziridine-2-carboxylate may be used as a chelate ligand to form complexes with transition metal salts.
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Altre note
Chiral building block; protected derivatives are used for the synthesis of various amino acids by ring-opening with nucleophiles
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
K. Nakajima et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 56, 520-520 (1983)
R.J. Parry et al.
Journal of the American Chemical Society, 107, 2512-2512 (1985)
Y. Kogami et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 60, 2963-2963 (1987)
Transition metal complexes of l-aziridine-carboxylate.
Hauck T, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 235(1-2), 391-396 (1995)