111937
2,4-Dichlorobenzoyl chloride
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.592 (lit.)
P. eboll.
150 °C/34 mmHg (lit.)
Punto di fusione
16-18 °C (lit.)
Densità
1.494 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC(=O)c1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H3Cl3O/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H
CEOCVKWBUWKBKA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
278.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
137 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter