109908
Diethylene glycol methyl ether
99%
Sinonimo/i:
2-(2-Methoxyethoxy)ethanol, Methyldiglycol
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.14 (vs air)
Tensione di vapore
0.2 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99%
Temp. autoaccensione
221 °C
Limite di esplosione
1.38-22.7 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.426 (lit.)
P. eboll.
194 °C (lit.)
Punto di fusione
−70 °C (lit.)
Densità
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COCCOCCO
InChI
1S/C5H12O3/c1-7-4-5-8-3-2-6/h6H,2-5H2,1H3
SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?