Documenti fondamentali
109002
Sigma-Aldrich
Sodium thioglycolate
97%
Sinonimo/i:
Mercaptoacetic acid sodium salt, Thioglycolic acid sodium salt
About This Item
Formula condensata:
HSCH2COONa
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.10
Beilstein:
4569109
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
97%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].[O-]C(=O)CS
InChI
1S/C2H4O2S.Na/c3-2(4)1-5;/h5H,1H2,(H,3,4);/q;+1/p-1
GNBVPFITFYNRCN-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
For preparation of bacteriological media. Analytical reagent.
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)