Documenti fondamentali
10878
Sigma-Aldrich
1,3-Dichloroacetone solution
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, 50% in acetone (density determination)
Sinonimo/i:
1,3-DCA, 1,3-Dichloro-2-propanone
About This Item
Formula condensata:
ClCH2COCH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.97
Beilstein:
605456
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Concentrazione
50% in acetone (density determination)
P. ebollizione
73 °C/733.4 mmHg (lit.)
Densità
1.025 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCC(=O)CCl
Altre note
prices for bulk quantities on request
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)