107239
3-Methylpyridazine
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.514 (lit.)
P. eboll.
214 °C (lit.)
Densità
1.031 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cccnn1
InChI
1S/C5H6N2/c1-5-3-2-4-6-7-5/h2-4H,1H3
MXDRPNGTQDRKQM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter