Documenti fondamentali
103756
Sigma-Aldrich
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzamide
99%
About This Item
Formula condensata:
C6F5CONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.09
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
99%
Punto di fusione
146-149 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC(=O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)