102164
3,4-Dihydroxy-DL-phenylalanine
97%
Sinonimo/i:
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-DL-alanine, DL-3-Hydroxytyrosine, DL-DOPA
About This Item
Saggio
97%
Punto di fusione
270-272 °C (lit.)
290 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
NC(Cc1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO4/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-7(11)8(12)4-5/h1-2,4,6,11-12H,3,10H2,(H,13,14)
WTDRDQBEARUVNC-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da