Documenti
100781
Sigma-Aldrich
Benzyl methyl sulfide
98%
About This Item
Formula condensata:
C8H10S
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.23
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.562 (lit.)
P. eboll.
195-198 °C (lit.)
Densità
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O/c1-11-7-9-13(10-8-11)14(15)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
WXPWZZHELZEVPO-UHFFFAOYSA-N