100072
Isoxanthopterin
97%
Sinonimo/i:
2-Amino-4,7-dihydroxy-1,3,5,8-tetraazanaphthalene, 2-Amino-4,7-dihydroxypteridine, 2-Amino-4,7-pteridinediol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stringa SMILE
NC1=NC2=C(N=CC(=O)N2)C(=O)N1
InChI
1S/C6H5N5O2/c7-6-10-4-3(5(13)11-6)8-1-2(12)9-4/h1H,(H4,7,9,10,11,12,13)
GLKCOBIIZKYKFN-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)