Documenti fondamentali
01452
Sigma-Aldrich
4-(4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoroheptyloxy)benzyl alcohol
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
4-(1H,1H,2H,2H,3H,3H-Perfluoroheptyloxy)benzyl alcohol, 4-[3-(Perfluorobutyl)-1-propyloxy]benzyl alcohol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H13F9O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
384.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.0% (GC)
Punto di fusione
58-62 °C
Stringa SMILE
OCc1ccc(OCCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C14H13F9O2/c15-11(16,12(17,18)13(19,20)14(21,22)23)6-1-7-25-10-4-2-9(8-24)3-5-10/h2-5,24H,1,6-8H2
FVFREHJGVAWXEQ-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Product of Fluorous Technologies, Inc. Use of this compound may be protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; 5,777,121 and 6,673,539.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)